Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine, 98%
223.00€ - 843.00€
CAS 142995-31-1
Fórmula molecular C15H18F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 333.307
Número MDL MFCD00672524
InChI Key SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe 3-cf3-oh, boc-l-3-trifluoromethylphenylalanine, boc-3-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, boc-l-3-trifluoromethylphe, boc-d-3-trifluoromethylphenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
PubChem CID 7020838
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15479138
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H62637.03
1g 223.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
15489138
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H62637.06
5g 843.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
142995-31-1
333.307
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
7020838
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
C15H18F3NO4
MFCD00672524
boc-phe 3-cf3-oh, boc-l-3-trifluoromethylphenylalanine, boc-3-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, boc-l-3-trifluoromethylphe, boc-d-3-trifluoromethylphenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-3-trifluoromethyl-L-phenylalanine
C15H18F3NO4
7048145
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
7020838
Solid
135°C to 138°C
142995-31-1
MFCD00672524
boc-phe 3-cf3-oh, boc-l-3-trifluoromethylphenylalanine, boc-3-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, boc-l-3-trifluoromethylphe, boc-d-3-trifluoromethylphenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
333.307
333.3
98%
1g