Learn More
N-Boc-3-ciclohexil-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
Es un intermedio agroquímico, orgánico y farmacéutico.
Notas
Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado, alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 3060603 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.36 |
Porcentaje de pureza | 98% |