Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62761.MD
Detalles adicionales : CAS : 261360-77-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499238
  • 54.60€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
261360-77-4
344.205
FBUDYESOPLBQIR-LLVKDONJSA-N
7006629
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Br)C(=O)O
C14H18BrNO4
MFCD01317704
boc-3-bromo-d-phenylalanine, r-n-boc-3-bromophenylalanine, boc-d-3-bromophenylalanine, r-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-3-br-phe-oh, boc-d-3-bromophe, 2r-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-phe 3-br-oh, r-boc-2-amino-3-3-bromophenyl propionic acid, d-phenylalanine, 3-bromo-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
(2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine
C14H18BrNO4
boc-3-bromo-d-phenylalanine, r-n-boc-3-bromophenylalanine, boc-d-3-bromophenylalanine, r-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-3-br-phe-oh, boc-d-3-bromophe, 2r-3-3-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-phe 3-br-oh, r-boc-2-amino-3-3-bromophenyl propionic acid, d-phenylalanine, 3-bromo-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)Br)C(=O)O
344.205
344.2
98%
250mg
261360-77-4
MFCD01317704
FBUDYESOPLBQIR-LLVKDONJSA-N
(2R)-3-(3-bromophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
7006629
Powder
White
Videos
SDS Documentos