Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63494.MD
Detalles adicionales : CAS : 128779-47-5 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450219
  • 32.10€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
128779-47-5
341.407
NBVVKAUSAGHTSU-QGZVFWFLSA-N
7019133
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
C20H23NO4
MFCD00191185
boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
Especificación
N-Boc-3-(4-biphenylyl)-D-alanine
C20H23NO4
boc-d-4,4'-biphenylalanine, boc-d-4,4-biphenylalanine, boc-3-4-biphenylyl-d-alanine, r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-d-bip-oh, boc-d-4-phenylphenylalanine, boc-4-biphenyl-d-ala, boc-4-phenyl-d-phe-oh, boc-d-bph-oh, boc-d-bip 4,4'-oh
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
341.407
341.41
95%
128779-47-5
MFCD00191185
NBVVKAUSAGHTSU-QGZVFWFLSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
7019133
Solid
250mg