Learn More
N-Boc-2-ciclohexil-L-glicina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
N-Boc-2-ciclohexil-L-glicina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
N-Boc-2-ciclohexil-L-glicina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine |
Beilstein | 5553687 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.33 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Sólido |