Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine, 98%
57.50€ - 684.00€
CAS 486460-09-7
Fórmula molecular C14H16F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 319.28
Número MDL MFCD06659118
InChI Key FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
PubChem CID 7146200
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15459328 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62878.MD
250mg 57.50€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15439328 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62878.03
1g 171.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15449328 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H62878.06
5g 684.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
486460-09-7
319.28
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
7146200
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
C14H16F3NO4
MFCD06659118
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
C14H16F3NO4
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
319.28
319.28
98%
486460-09-7
MFCD06659118
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
7146200
Solid
250mg