Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H62878.06
Detalles adicionales : CAS : 486460-09-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449328
  • 650.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-01-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
486460-09-7
319.28
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
7146200
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
C14H16F3NO4
MFCD06659118
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-2,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
C14H16F3NO4
r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-2,4,5-trifluoro-d-phenylalanine, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoic acid, boc-d-2-amino-3-2,4,5-trifluoro-phenyl alanine, r-n-tert-butoxycarbonyl-2,4,5-trifluorophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-2,4,5-trifluorophenyl propanoicacid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=C(C=C1F)F)F)C(=O)O
319.28
319.28
98%
486460-09-7
MFCD06659118
FTWHJNNFVISGNQ-LLVKDONJSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
7146200
Solid
5g
Videos
SDS Documentos