Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-1-(p-toluenesulfonyl)-D-histidine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63855.06
Detalles adicionales : CAS : 69541-68-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490779
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
69541-68-0
409.457
DCLJSEPKYJSEHW-OAHLLOKOSA-N
40418673
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(N=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C18H23N3O6S
MFCD00037890
boc-d-his tos-oh, boc-d-his tos, n-boc-n'-tosyl-d-histidine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tosyl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, boc-l-histidine tosyl, n-boc-n-tosyl-d-histidine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-4-methylbenzenesulfonyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzbaa1310, pubchem14953, boc-nim-tosyl-d-histidine
(2R)-3-[1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Especificaciones
N-Boc-1-(p-toluenesulfonyl)-D-histidine
C18H23N3O6S
boc-d-his tos-oh, boc-d-his tos, n-boc-n'-tosyl-d-histidine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tosyl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, boc-l-histidine tosyl, n-boc-n-tosyl-d-histidine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-4-methylbenzenesulfonyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzbaa1310, pubchem14953, boc-nim-tosyl-d-histidine
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(N=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
409.457
409.46
95%
5g
69541-68-0
MFCD00037890
DCLJSEPKYJSEHW-OAHLLOKOSA-N
(2R)-3-[1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
40418673
Powder
Yellow
Videos
SDS Documentos