Learn More
Clorhidrato de N-benciloxicarbonil-1,3-propanodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089844
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
17400-34-9
C11H17ClN2O2
244.72
MFCD00270153
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
13196227
[H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
17400-34-9
C11H17ClN2O2
244.72
MFCD00270153
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
13196227
[H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-1, 3-propanediamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 185°C to 189°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC hidrógeno cloruro de bencilo N-(3-aminopropil)carbamato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.