Learn More
N-Bencil-4-fluorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en el método asistido por microondas para la conversión de alcoholes en amidas sustituidas con envirocat EPZG como catalizador.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se utiliza en el método asistido por microondas para la conversión de alcoholes en amidas sustituidas con envirocat EPZG como catalizador.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-4-fluorobenzamide |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |