missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Benzyl-3,4-difluorobenzenesulfonamide, 97%

196.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 321704-33-0
Fórmula molecular C13H11F2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 283.29
Número MDL MFCD02555939
InChI Key VSRJFCDMTSUADS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-3,4-difluorobenzenesulfonamide, n-benzyl-3,4-difluorobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 7792300
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15448258 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61684.MD
250mg 196.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
15438258 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61684.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

321704-33-0
283.29
VSRJFCDMTSUADS-UHFFFAOYSA-N
7792300
C13H11F2NO2S
MFCD02555939
n-benzyl-3,4-difluorobenzenesulfonamide, n-benzyl-3,4-difluorobenzene-1-sulfonamide

Especificaciones

250mg
321704-33-0
MFCD02555939
VSRJFCDMTSUADS-UHFFFAOYSA-N
7792300
Solid
N-Benzyl-3,4-difluorobenzenesulfonamide
C13H11F2NO2S
n-benzyl-3,4-difluorobenzenesulfonamide, n-benzyl-3,4-difluorobenzene-1-sulfonamide
283.29
283.29
97%