Learn More
Clorhidrato de N-α-benzoil-L-arginina 4-nitroanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10159449
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Punto de fusión 223.0°C
CAS 21653-40-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C19H22N6O4·HCl
Número MDL MFCD00063682
Sinónimo bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
Clave InChI DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Nombre IUPAC N-[(2S)-5-(diaminometilidenoamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-il]benzamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 434.88
PubChem CID 16219022
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.88
Porcentaje de pureza 98%