Learn More
Ácido N(alfa)-Boc-L-2,3-diaminopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15493557
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
CAS 73259-81-1
Fórmula molecular C8H16N2O4
Número MDL MFCD00236843
Sinónimo boc-dap-oh, 3-amino-boc-l-alanine, boc-l-2,3-diaminopropionic acid, s-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-beta-amino-ala-oh, boc-dpr-oh, 2s-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-amino-n-boc-l-alanine, n-boc-l-2,3-diaminopropanoic acid, nalpha-boc-2,3-diaminopropionic acid
Clave InChI KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C[NH3+])C([O-])=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 204.23
PubChem CID 2755946
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 1 g
Rotación óptica −14° (c=1 in Water)