Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-lisina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044892
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2212-75-1
C14H20N2O4
280.32
MFCD00038204
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
75172
(2S)-6-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2212-75-1
C14H20N2O4
280.32
MFCD00038204
OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
75172
(2S)-6-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Punto de fusión ∽237°C (decomposition)
Beilstein 2153826
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 1 g
Rotación óptica −12° (c=2 in 0.2N HCl)