Learn More
N-Acetylethanolamine, 96%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 146201000
Detalles adicionales : CAS : 142-26-7 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10411202
  • 75.20€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
142-26-7
103.12
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
8880
N-(2-hydroxyethyl)acetamide
C4H9NO2
MFCD00002836
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
CHEBI:74687
CC(=O)NCCO
Especificaciones
N-Acetylethanolamine
176°C
Glass bottle
1.11
White to Yellow
100g
95.0
95% min. (GC)
CH3CONHCH2CH2OH
04, I, 430
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CC(=O)NCCO
103.12
CHEBI:74687
Liquid
1.1100g/mL
Authentic
1.4720 to 1.474
135°C to 137°C (3.0mmHg)
15.8°C
142-26-7
100.0
C4H9NO2
MFCD00002836
n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
N-(2-hydroxyethyl)acetamide
8880
103.12
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-Acetylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos