Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-Val-Asp-Val-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
Marca:  Alfa Aesar™ J66089.MB
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490497
  • 736.00€ / 25 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
25mg
−30° to −10°C
C33H44N6O12
Ac-VDVAD-AMC; Caspase-2 Substrate (ICH-1) fluorogenic
Lyophilized powder
White to Off-white
Lyophilized Powder
716.73g/mol
Signal Transduction Reagent
Videos
SDS Documentos