Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Acts as a tryptase substrate
Marca:  Alfa Aesar™ J64841.MA
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450397
  • 200.00€ / 10 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
10mg
Solid
C29H39F3N8O6
Ac-KPR-AFC
White
Acts as a tryptase substrate
652.66g/mol
Signal Transduction Reagent
Videos
SDS Documentos