Learn More
Éster metílico de N-acetil-L-triptófano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.29 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Polvo |