Learn More
N-acetil-l-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212933
28.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68-95-1
C7H11NO3
157.17
MFCD00020837
GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
66141
CHEBI:21560
ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
68-95-1
C7H11NO3
157.17
MFCD00020837
GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
66141
CHEBI:21560
ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-proline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 117°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −86° (20°C c=1 EtOH)
Rotación específica -86
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo