Learn More
N-acetil-l-prolina, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 376640050
Detalles adicionales : CAS : 68-95-1 Peso : 0.05500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005582
  • 155.00€ / 5 g
Envío estimado: 16-08-2021
68-95-1
157.17
GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N
66141
ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
C7H11NO3
MFCD00020837
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CHEBI:21560
CC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
N-Acetyl-L-proline
Frasco de vidrio
-86
115°C to 117°C
68-95-1
100.0
C7H11NO3
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
CC(=O)N1CCCC1C(=O)O
157.17
CHEBI:21560
Polvo
Authentic
−86° (20°C c=1 EtOH)
Blanco
5g
98.5
99%
MFCD00020837
GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N
ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
66141
157.17
99%
Videos
SDS Documentos
Certificados