missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Acetyl-L-isoleucine, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H66771.22

Detalles adicionales : CAS : 3077-46-1 Peso : 0.10000kg

Cantidad. 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15492819

  • 370.00€ / 100 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

3077-46-1
173.212
JDTWZSUNGHMMJM-FSPLSTOPSA-N
7036275
(2S,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid
C8H15NO3
MFCD00066072
n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
CHEBI:21555
CCC(C)C(C(=O)O)NC(=O)C

Especificaciones

N-Acetyl-L-isoleucine
C8H15NO3
n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
CCC(C)C(C(=O)O)NC(=O)C
173.212
CHEBI:21555
Crystalline
White
3077-46-1
MFCD00066072
JDTWZSUNGHMMJM-FSPLSTOPSA-N
(2S,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid
7036275
173.21
98%
100g
Videos
SDS Documentos