Learn More
N-acetyl-L-cysteine, >96%, MP Biomedicals™
Marca:  MP Biomedicals 0210009891
Detalles adicionales : CAS : 616-91-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308409
  • 799.00€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío
28-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
616-91-1
163.191
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
12035
(2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
C5H9NO3S
MFCD00004880
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
CHEBI:28939
CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Especificaciones
N-acetyl-L-cysteine
>96%
MFCD00004880
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
(2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
12035
163.2
1.295g/cm3 (L)
1kg
616-91-1
C5H9NO3S
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
CC(=O)NC(CS)C(=O)O
163.191
CHEBI:28939
Crystalline Powder
White
Videos