missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-acetil-L-cisteína, >96 %, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4403619
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
616-91-1
C5H9NO3S
163.191
MFCD00004880
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
12035
CHEBI:28939
Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
616-91-1
C5H9NO3S
163.191
MFCD00004880
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
12035
CHEBI:28939
Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Nombre del producto químico o material N-acetyl-L-cysteine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >96%
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Densidad 1.295g/cm3 (L)
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'