missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetyl-L-cysteine, Merck Millipore

For biochemistry

124.00€ - 904.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 616-91-1
Concentración 5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
Densidad 1.48 g/cm3 (at 20°C)
Fórmula InChI 1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
Fórmula lineal C5H9NO3S
Número MDL MFCD00004880
Peso molecular (g/mol) 163.19
pH 1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
Solubilidad 179.5 g/L
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10026310
Ver documentos
Merck Millipore
1124220100
100 g
124.00€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 21-01-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10026320
Ver documentos
Merck Millipore
1124221000
1 kg
904.00€
1 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 21-01-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
  • Identity (IR-spectrum): passes test
  • Appearance: white to almost white, crystalline powder or colorless crystals
  • Appearance of solution (1 mol/L, water): clear and colorless
  • Spec. rotation (α 20/D, 50 g/L, buffer pH 7.0): +21.0 to +27.0
  • Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
  • NH4 (Ammonium): ≤ 0.01 %
  • L-cysteine (HPLC): ≤ 0.02 %
  • Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

616-91-1
1.48 g/cm3 (at 20°C)
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
MFCD00004880
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
C5H9NO3S
163.19
179.5 g/L

Especificaciones

616-91-1
C5H9NO3S
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
Ácido 2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
179.5 g/L
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
C5H9NO3S
MFCD00004880
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
CC(=O)NC(CS)C(O)=O
163.19
1.48 g/cm3 (at 20°C)
100 g
SDS
Product Certifications