Learn More
Merck Millipore N-Acetyl-L-cysteine
For biochemistry
Marca:  Merck Millipore 1124221000
Detalles adicionales : CAS : 616-91-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad 1 kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026320
  • 904.00€ / 1 Kg
Envío estimado: 08-09-2021
Descripción
Descripción
  • Ensayo (yodométrico): ≥ 99,0 %
  • Identidad (espectro IR): pasa la prueba
  • Aspecto: blanco a casi blanco, polvo cristalino o cristales incoloros
  • Aspecto de la solución (1 mol/l, agua): transparente e incoloro
  • Rotación de la especificación (α 20/D, 50 g/l, tampón de pH 7,0): Desde +21,0 hasta +27,0
  • Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
  • NH4 (amonio): ≤ 0,01 %
  • L-cisteína (HPLC): ≤ 0,02 %
  • Otras sustancias positivas de ninhidrina: ≤ 0,1 %
Especificaciones
616-91-1
1.48 g/cm3 (at 20°C)
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
MFCD00004880
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
C5H9NO3S
163.19
179.5 g/L
Especificaciones
616-91-1
C5H9NO3S
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
Ácido 2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
179.5 g/L
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
C5H9NO3S
MFCD00004880
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
CC(=O)NC(CS)C(O)=O
163.19
1.48 g/cm3 (at 20°C)
1 kg