Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-L-alanine methyl ester, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H66990.14
Detalles adicionales : CAS : 3619-02-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492849
  • 118.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
3619-02-1
148.21
WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
77193
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
C10H12O
MFCD03940666
3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone
Especificaciones
N-Acetyl-L-alanine methyl ester
C10H12O
1723226
WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone
77193
Liquid
Yellow
3619-02-1
MFCD03940666
3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
148.21
145.16
95%
25g
Videos
SDS Documentos