Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-D-esfingosina, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Descripción
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60
- Activa las proteínas fosfatasas
Especificaciones
Cantidad | 1 mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De − 30° a − 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60. Activa las proteínas fosfatasas |
ensayo | 0,98 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 341,53g/mol |
Punto de fusión | De 77 °C a 78 °C |
Solubilidad | Soluble en etanol, metanol, cloroformo o DMSO a aproximadamente 10 mg/ml |
Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
Formulario | Polvo |