Learn More
N-Acetyl-D-galactosamine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 225850010
Detalles adicionales : CAS : 14215-68-0 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10226280
  • 128.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
14215-68-0
221.209
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
440552
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
C8H15NO6
MFCD00065372
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
CHEBI:28497
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Especificaciones
(10% aq. soln.) clear, colorless
Authentic
+80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
White
97%
96.0
97%
MFCD00065372
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
440552
221.21
≥96.0%
N-Acetyl-D-galactosamine
Glass bottle
7% Max. (K.F.)
1g
14215-68-0
100.0
C8H15NO6
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
221.209
CHEBI:28497
Fine Crystalline Powder
Videos
SDS Documentos