Learn More
N-Acetyl-D-galactosamine, 97%, ACROS Organics™
71.40€ - 122.40€
CAS 14215-68-0
Fórmula molecular C8H15NO6
Molecular Weight (g/mol) 221.209
Número MDL MFCD00065372
InChI Key OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Sinónimo n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC Name N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10042970 SDS Ver documentos Acros Organics
225855000
500mg Glass bottle 71.40€
500 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
10226280 SDS Ver documentos Acros Organics
225850010
1g Glass bottle 122.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
14215-68-0
221.209
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
440552
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
C8H15NO6
MFCD00065372
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
CHEBI:28497
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Especificaciones
500mg
N-Acetyl-D-galactosamine
Glass bottle
7% Max. (K.F.)
97%
96.0
97%
MFCD00065372
OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
440552
221.21
≥96.0%
(10% aq. soln.) clear, colorless
Authentic
+80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
White
14215-68-0
100.0
C8H15NO6
n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
221.209
CHEBI:28497
Fine Crystalline Powder