missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine, 98%

31.70€ - 424.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 20767-00-4
Fórmula molecular C11H11N3O8
Molecular Weight (g/mol) 313.222
Número MDL MFCD00024239
InChI Key CFKZKLOBRPCKTF-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosine, ac-3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, 2s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, ac-3,5-dinitro-tyr-oh., n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosin, n-acetyl-4-hydroxy-3,5-dinitrophenylalanine #
PubChem CID 1551646
SMILES CC(=O)NC(CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15489738 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63186.MD
250mg 31.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15469738 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63186.03
1g 102.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
15479738 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63186.06
5g 424.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

20767-00-4
313.222
CFKZKLOBRPCKTF-ZETCQYMHSA-N
1551646
C11H11N3O8
MFCD00024239
n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosine, ac-3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, 2s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, ac-3,5-dinitro-tyr-oh., n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosin, n-acetyl-4-hydroxy-3,5-dinitrophenylalanine #
CC(=O)NC(CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])C(=O)O

Especificaciones

N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine
C11H11N3O8
n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosine, ac-3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, 2s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, ac-3,5-dinitro-tyr-oh., n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosin, n-acetyl-4-hydroxy-3,5-dinitrophenylalanine #
CC(=O)NC(CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
1551646
Solid
250mg
20767-00-4
MFCD00024239
CFKZKLOBRPCKTF-ZETCQYMHSA-N
313.222
313.22
98%