missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H63186.MD

Detalles adicionales : CAS : 20767-00-4 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489738

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

20767-00-4
313.222
CFKZKLOBRPCKTF-ZETCQYMHSA-N
1551646
C11H11N3O8
MFCD00024239
n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosine, ac-3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, 2s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, ac-3,5-dinitro-tyr-oh., n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosin, n-acetyl-4-hydroxy-3,5-dinitrophenylalanine #
CC(=O)NC(CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])C(=O)O

Especificaciones

N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine
C11H11N3O8
n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosine, ac-3,5-dinitro-tyr-oh, s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, 2s-2-acetamido-3-4-hydroxy-3,5-dinitrophenyl propanoic acid, ac-3,5-dinitro-tyr-oh., n-acetyl-3,5-dinitro-l-tyrosin, n-acetyl-4-hydroxy-3,5-dinitrophenylalanine #
CC(=O)NC(CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
1551646
Solid
250mg
20767-00-4
MFCD00024239
CFKZKLOBRPCKTF-ZETCQYMHSA-N
313.222
313.22
98%
Videos
SDS Documentos