Learn More
Alfa Aesar™ N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-3,5-dinitrobenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59166.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494836
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1004662-35-4
319.25
AALPDWOMPFTYNS-UHFFFAOYSA-N
7961566
C14H10FN3O5
MFCD08627067
n-5-fluoro-2-methylphenyl-3,5-dinitrobenzamide
Especificaciones
N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-3,5-dinitrobenzamide
1004662-35-4
MFCD08627067
AALPDWOMPFTYNS-UHFFFAOYSA-N
7961566
Solid
1g
C14H10FN3O5
n-5-fluoro-2-methylphenyl-3,5-dinitrobenzamide
319.25
319.24
97%
Videos
SDS Documentos