Learn More
Alfa Aesar™ N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59105.03
Detalles adicionales : CAS : 903325-83-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494776
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
903325-83-7
259.28
LKJBPPUFVHDYMC-UHFFFAOYSA-N
2683678
CC1=C(C=C(C=C1)F)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
C15H14FNO2
MFCD04680734
n-5-fluoro-2-methylphenyl-2-methoxybenzamide
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Especificaciones
N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
903325-83-7
MFCD04680734
LKJBPPUFVHDYMC-UHFFFAOYSA-N
N-(5-fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
2683678
Solid
1g
C15H14FNO2
n-5-fluoro-2-methylphenyl-2-methoxybenzamide
CC1=C(C=C(C=C1)F)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
259.28
259.28
97%
Videos
SDS Documentos