Learn More
Alfa Aesar™ N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62752.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497806
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
C13H10F2NO3S
MFCD17629886
Especificaciones
5g
C13H10F2NO3S
333.74
N-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD17629886
97%
Videos
SDS Documentos