Learn More
Alfa Aesar™ N-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)benzamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65810.MD
Detalles adicionales : CAS : 79005-34-8 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489916
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
79005-34-8
251.329
SUZXMBFTNDPBMW-UHFFFAOYSA-N
819689
C1CCC2=C(C1)C=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3
C17H17NO
MFCD00090360
n-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl benzamide, n-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl benzamide
N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)benzamide
Especificaciones
N-(5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthyl)benzamide
79005-34-8
MFCD00090360
SUZXMBFTNDPBMW-UHFFFAOYSA-N
N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)benzamide
819689
Solid
250mg
C17H17NO
n-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl benzamide, n-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthyl benzamide
C1CCC2=C(C1)C=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3
251.329
251.33
95%
Videos
SDS Documentos