missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Piridillmetil)etilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7058399
18.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33403-97-3
C8H12N2
136.198
MFCD00023632
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
96681
N-(piridina-4-ilmetil)etanamina
CCNCC1=CC=NC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
33403-97-3
C8H12N2
136.198
MFCD00023632
ZBAMQLFFVBPAOX-UHFFFAOYSA-N
4-ethylaminomethyl pyridine, n-pyridin-4-ylmethyl ethanamine, n-4-pyridylmethyl ethylamine, 4-pyridinemethanamine, n-ethyl, unii-eye32x3w6x, n-ethyl-4-pyridinemethanamine, ethyl pyridin-4-ylmethyl amine, 4-ethylamino methyl pyridine, n-ethyl-4-picolylamine, eye32x3w6x
96681
N-(piridina-4-ilmetil)etanamina
CCNCC1=CC=NC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine
Densidad 0.98
Punto de ebullición 103°C to 105°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.5175
Cantidad 5 g
Beilstein 471685
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'