missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-n-Butylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H60859.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497358

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD01212791

Especificaciones

N-(4-n-Butylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
1g
334.39
97%
Red
MFCD01212791
Solid
Videos
SDS Documentos