Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-n-Butylphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65470.03
Detalles adicionales : CAS : 5404-36-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492559
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5404-36-4
343.47
WRNNOHFASCUUQX-UHFFFAOYSA-N
2055495
CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
C24H25NO
MFCD00686863
n-4-butylphenyl-2,2-diphenylacetamide, n-4-butylphenyl-2,2-diphenyl-acetamide, n-4-butyl-phenyl-2,2-diphenyl-acetamide
N-(4-butylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
1g
5404-36-4
MFCD00686863
WRNNOHFASCUUQX-UHFFFAOYSA-N
N-(4-butylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
2055495
Solid
N-(4-n-Butylphenyl)-2,2-diphenylacetamide
C24H25NO
n-4-butylphenyl-2,2-diphenylacetamide, n-4-butylphenyl-2,2-diphenyl-acetamide, n-4-butyl-phenyl-2,2-diphenyl-acetamide
CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
343.47
343.47
95%
Videos
SDS Documentos