missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%

73.10€ - 233.00€

Identificadores de productos químicos

Número MDL MFCD28098793
Sinónimo N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15459626 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H65411.MD
250mg 73.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
15449626 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H65411.03
1g 233.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD28098793
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide

Especificaciones

250mg
MFCD28098793
265.36
95%
N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Solid