Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65411.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449626
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD28098793
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Especificaciones
1g
MFCD28098793
265.36
95%
N-(4-Methylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
N-(p-Tolyl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Solid
Videos
SDS Documentos