Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Methoxyphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60505.03
Detalles adicionales : CAS : 63228-64-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456978
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
63228-64-8
308.308
UGQAMOBKUXTNCT-UHFFFAOYSA-N
836015
COC1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
C13H12N2O5S
MFCD00222039
n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-methoxyphenyl-2-nitro, n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzenesulfon-amide, 4-methoxyphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-4-methoxy-phenyl-2-nitro-benzenesulfonamide, n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, n-? 4-?methoxyphenyl ?-?2-?nitro
N-(4-methoxyphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
Especificaciones
N-(4-Methoxyphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
1g
C13H12N2O5S
2160653
UGQAMOBKUXTNCT-UHFFFAOYSA-N
N-(4-methoxyphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide
836015
Solid
Gray
63228-64-8
MFCD00222039
n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-methoxyphenyl-2-nitro, n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzenesulfon-amide, 4-methoxyphenyl 2-nitrophenyl sulfonyl amine, n-4-methoxy-phenyl-2-nitro-benzenesulfonamide, n-4-methoxyphenyl-2-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, n-? 4-?methoxyphenyl ?-?2-?nitro
COC1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
308.308
308.31
97%
Videos
SDS Documentos