missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(4-Methoxybenzyl)-3-nitrobenzamide, 97%

97.80€ - 366.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 349396-10-7
Fórmula molecular C15H14N2O4
Molecular Weight (g/mol) 286.287
Número MDL MFCD01212085
InChI Key GCGOYCUSZGSVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-methoxybenzyl-3-nitrobenzamide, n-4-methoxyphenyl methyl-3-nitrobenzamide, cbmicro_048317, n-4-methoxyphenyl methyl 3-nitrophenyl carboxamide
PubChem CID 779279
IUPAC Name N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-nitrobenzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15444748 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H58470.MC
100mg 97.80€
100 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
15454748 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H58470.ME
500mg 366.00€
500 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

349396-10-7
286.287
GCGOYCUSZGSVHW-UHFFFAOYSA-N
779279
COC1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-]
C15H14N2O4
MFCD01212085
n-4-methoxybenzyl-3-nitrobenzamide, n-4-methoxyphenyl methyl-3-nitrobenzamide, cbmicro_048317, n-4-methoxyphenyl methyl 3-nitrophenyl carboxamide
N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-nitrobenzamide

Especificaciones

100mg
Yellow
C15H14N2O4
21963892
GCGOYCUSZGSVHW-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-nitrobenzamide
779279
Solid
N-(4-Methoxybenzyl)-3-nitrobenzamide
349396-10-7
MFCD01212085
n-4-methoxybenzyl-3-nitrobenzamide, n-4-methoxyphenyl methyl-3-nitrobenzamide, cbmicro_048317, n-4-methoxyphenyl methyl 3-nitrophenyl carboxamide
COC1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-]
286.287
286.28
97%