Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-3-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59610.03
Detalles adicionales : CAS : 852130-18-8 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455988
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
852130-18-8
243.281
AQIGAFDFKFYOBV-UHFFFAOYSA-N
2550656
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)F)C
C15H14FNO
MFCD06672427
n-4-fluoro-2-methylphenyl-3-methylbenzamide
N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-3-methylbenzamide
Especificación
N-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-3-methylbenzamide
852130-18-8
MFCD06672427
AQIGAFDFKFYOBV-UHFFFAOYSA-N
N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-3-methylbenzamide
2550656
Solid
1g
C15H14FNO
n-4-fluoro-2-methylphenyl-3-methylbenzamide
CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NC2=C(C=C(C=C2)F)C
243.281
243.28
97%