Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H59012.03
Detalles adicionales : CAS : 895666-55-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454716
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
895666-55-4
259.28
LKENJYKMFLJHLB-UHFFFAOYSA-N
7924505
CC1=C(C=CC(=C1)F)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
C15H14FNO2
MFCD07264152
n-4-fluoro-2-methylphenyl-2-methoxybenzamide
N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
Especificación
N-(4-Fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
895666-55-4
MFCD07264152
LKENJYKMFLJHLB-UHFFFAOYSA-N
N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-2-methoxybenzamide
7924505
Solid
1g
C15H14FNO2
n-4-fluoro-2-methylphenyl-2-methoxybenzamide
CC1=C(C=CC(=C1)F)NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
259.28
259.28
97%