Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Ethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62910.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497986
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD26960684
Especificaciones
N-(4-Ethylphenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD26960684
Solid
1g
297.32
97%
Videos
SDS Documentos