Learn More
N-(4-Etilbencil)-N-metilamina, Thermo Scientific™
Catalog Number 10023642
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
568577-84-4
C10H15N
149.237
JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
2060575
1-(4-etilfenil)-N-metilmetanamina
CCC1=CC=C(C=C1)CNC
568577-84-4
C10H15N
149.237
JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine
2060575
1-(4-etilfenil)-N-metilmetanamina
CCC1=CC=C(C=C1)CNC
Nombre del producto químico o material N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%