Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Ethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H65602.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452579
  • 73.10€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
23105-48-8
331.415
RLAXCXJIKFKPIP-UHFFFAOYSA-N
763395
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
C22H21NO2
MFCD00090662
n-4-ethoxyphenyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-4'-ethoxyacetanilide, cambridge id 5262358
N-(4-ethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
N-(4-Ethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide
23105-48-8
MFCD00090662
n-4-ethoxyphenyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-4'-ethoxyacetanilide, cambridge id 5262358
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
331.415
331.41
95%
250mg
C22H21NO2
2877147
RLAXCXJIKFKPIP-UHFFFAOYSA-N
N-(4-ethoxyphenyl)-2,2-diphenylacetamide
763395
Solid
Videos
SDS Documentos