Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Chlorophenyl)benzenesulfonamide, 97%
162.00€ - 520.00€
CAS 4750-28-1
Fórmula molecular C12H10ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 267.727
Número MDL MFCD00541864
InChI Key ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl, benzenesulfonamide,n-4-chlorophenyl, p-chlorobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-chloro, n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide #
PubChem CID 20865
IUPAC Name N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15496498
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H60032.MD
250mg 162.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-09-2020
Añadir a la cesta
15486498
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
H60032.03
1g 520.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
4750-28-1
267.727
ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
20865
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
C12H10ClNO2S
MFCD00541864
n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl, benzenesulfonamide,n-4-chlorophenyl, p-chlorobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-chloro, n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide #
N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide
Especificaciones
N-(4-Chlorophenyl)benzenesulfonamide
250mg
C12H10ClNO2S
n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-4-chlorophenyl, benzenesulfonamide,n-4-chlorophenyl, p-chlorobenzenesulfonanilide, benzenesulfonanilide, 4'-chloro, n-4-chlorophenyl benzenesulfonamide #
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
267.727
267.73
97%
Purple
4750-28-1
MFCD00541864
ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide
20865
Solid