Learn More
N-(4-Chlorobenzyl)-N-methylamine, ≥97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO00897EA
Detalles adicionales : CAS : 104-11-0 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424143
  • 134.40€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
104-11-0
155.625
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
66905
CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
C8H10ClN
MFCD00018749
4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
1-(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Especificación
N-(4-chlorobenzyl)-N-methylamine
10g
97.0
C8H10ClN
4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
155.625
155.63
Amber Glass Bottle
104-11-0
97%
MFCD00018749
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
1-(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
66905
97%
Videos
SDS Documentación