Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62684.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497726
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD26143334
Especificaciones
N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-3,5-difluorobenzenesulfonamide
MFCD26143334
Solid
5g
321.7
97%
Videos
SDS Documentos